Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Tubo de ensayo sin tapa
Description
- Chemware™ Los tubos de ensayo de PFA son ideales para análisis de trazas de metales/ICP y aplicaciones que requieren una excelente resistencia química.
- El PFA tiene el menor contenido de iones metálicos y el rango de temperatura más amplio de todas las resinas de fluoropolímero.
- Los tubos de ensayo son translúcidos para facilitar la visualización del contenido y soportan temperaturas de hasta 260 °C (500 °F).
- Se puede esterilizar repetidamente.
Spécification
Spécification
| Color | Translúcido |
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Longitud (métrico) | 170 mm |
| Material | PFA |
| Forma | Cilíndrico |
| Esterilidad | No estériles |
| Graduated | No |
| Tipo de tapón | No incluido |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?