Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Tubo de ensayo con tapa
Descripción
- Chemware™ Los tubos de ensayo de PFA son ideales para análisis de trazas de metales/ICP y aplicaciones que requieren una excelente resistencia química.
- El PFA tiene el menor contenido de iones metálicos y el rango de temperatura más amplio de todas las resinas de fluoropolímero.
- Los tubos de ensayo son translúcidos para facilitar la visualización del contenido y soportan temperaturas de hasta 260 °C (500 °F).
- Se puede esterilizar repetidamente.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Color | Translúcido |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Longitud (métrico) | 132 mm |
| Material | PFA |
| Forma | Cilíndrico |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |