Descripción
- Placa Petri de PFA Chemware D1069545, 100 x 15 mm, 100 ml
- Presenta una superficie inerte, antiadherente y no contaminante
- Tapas no incluidas
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | PFA |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de Petri |
| N.° por paquete | 1 |
| Altura (métrico) | 1,5 cm |
| Altura (imperial) | 0,563 in |
| Diámetro (imperial) | 3,938 in |
| Diámetro (métrico) | 10 cm |