Learn More
Saint Gobain Life Sciences Frasco graduado de PFA de cuello estrecho Chemware™
Descripción
- El contenido de iones metálicos más bajo de todos los fluoropolímeros - Ultra-pure
- Irrompibles
- Químicamente inertes
- Antiadherente, fácil de limpiar
- Uso para almacenamiento en procesamiento farmacéutico y de semicond
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 16,7 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 126 mm |
| Material | PFA |
| Graduated | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Tipo de producto | Frasco de almacenamiento |