Learn More
Saint Gobain Life Sciences Frascos de lavado de boca estrecha de PFA Chemware™
Descripción
- Marcas de graduación moldeadas
- Boquilla flexible con 360 ° de giro; la punta de orificio pequeño permite una dispensación precisa del contenido
- Inerte a todos los productos químicos
- Diseño a prueba de fugas
- Transparentes, esterilizables en autoclave y resistentes a rotura
- Antiadherente, fácil de limpiar y proporciona una vida flexible superior y una excelente resistencia mecánica
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 16,5 mm |
| Material | PFA |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 205,6 mm |
| Tipo de producto | Frasco lavador |
| Altura (imperial) | 8,1 in |