Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bolsa de muestreo de gases con válvula de septum FEP de apertura/cierre Chemware
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1075007
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
Especificaciones
Bolsa de muestreo de gases con FEP | |
Válvula de septum FEP de apertura/cierre | |
93 °C |
4.7L | |
Silicona/polipropileno. |