Learn More
Saint Gobain Life Sciences Película de fluoropolímero PTFE Chemware™
Código de producto. 12347008
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
25 ft
Tamaño de la unidad:
7.50 metro
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
12347008 25 ft 7.50 metro
1 options
Código de producto. 12347008 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor D1069279
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.94€
    129.09€ / 7.5 metros
    Ahorro 82.85€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Chemware™ Película de fluoropolímero de PTFE ideal para revestir o cubrir estantes, cajones, mesas, bandejas, escurridores y fregaderos.
  • Resistentes a temperaturas extremas y a la corrosión
  • Superficie antiadherente
  • No poroso y no absorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (imperial) 25 ft
Tipo de producto Película
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 305 mm
Longitud (métrico) 7.6 m
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Grosor 127 μm