Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de polímero de butilo ChemTek™ serie 38-520
Código de producto. 12639711 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 PR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12639711 11 1 PR
12629711 10 1 PR
12649711 7 1 PR
12659711 8 1 PR
12669711 9 1 PR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 12639711 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 38520110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.90€
    63.80€ / 1 pares
    Ahorro 29.10€
    31% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Proporcionan la mejor resistencia a los agentes químicos más agresivos, sin comprometer la destreza o la comodidad. Los guantes ChemTek™ son sorprendentemente flexibles y proporcionan una excelente movilidad.
  • Acabado suave de color negro.
  • Colocación fácil y buen agarre.
  • Máxima protección frente a productos químicos peligrosos.
  • Sorprendentemente flexibles y proporcionan una excelente destreza.
  • Diseñados para ofrecer comodidad con una forma ergonómica curvada y natural junto con un tacto suave.
  • La ausencia de proteínas de látex se traduce en que no hay riesgo de alergias al látex.
  • Ideales para el sector químico, de refinado de petróleo y gasolina, de impresión, de automoción, aeroespacial y de minería.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Butilo
Material del manguito Butilo
Aplicaciones Industrial
Coating Material Polímero de butilo
Color Negro
Uso en laboratorio/sala limpia Sí
Latex Free Sí
Material Butyl Polymer
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 11
Grosor (imperial) 20 mil
Grosor (métrico) 20 mil
Guantes con puño de color Negro
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Color hem. Negra
Inspeccionado para uso médico Sí
Tipo de empaquetado Bolsas envasadas individualmente con inserto
Cantidad 1 par
Resistente a Alta resistencia química
Serie 38-520