missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ChemR23/CMKLR1 Antibody (BZ194), DyLight 680, Novus Biologicals™
Descripción
ChemR23/CMKLR1 Monoclonal antibody specifically detects ChemR23/CMKLR1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ChemR23/CMKLR1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | BZ194 |
| Conjugado | DyLight 680 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CHEMERINR, chemokine receptor-like 1, chemokine-like receptor 1, CHEMR23, DEZ, G-protein coupled receptor ChemR23, G-protein coupled receptor DEZ, MGC126105, MGC126106, orphan G-protein coupled receptor, Dez |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | The immunogen for this antibody was CMKLR1. |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?