Learn More
Buerkle™ Indicador de caudal de PMP CheMobil™
Description
- Indicador de caudal con funciones de propulsor en ambas direcciones y en cualquier posición
- El propulsor comienza a girar a un caudal de aproximadamente 150 ml/min (líquidos)
- No es adecuado para ácidos fuertes, álcalis y disolventes
- Los indicadores caudal CheMobil se pueden esterilizar con vapor y tienen buenas características de resistencia química
- Para mangueras con diámetro interno de 6 a 11 mm
- Resistencia a la presión de hasta 2 bar
- Longitud con arandelas de 88 mm, altura de 40 mm, anchura de 15 mm
- Codificación de colores: azul, rojo y negro
- Temperatura de funcionamiento, CheMobil PMP máx. +60 °C
Specifications
Specifications
| Tipo | Indicador de flujo |
| Material del envase | PMP |
| Float Material | Polipropileno |
| Tasa de presión | 2 bar |
| Color | Rojo |
| Intervalo de caudal | 150 mL/min |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para muchas sustancias debido a su buena resistencia química, no es apto para disolventes, álcalis y ácidos fuertes |
| Altura (imperial) | 1.61 in. |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Longitud (imperial) | 3.50 in. |
| Show More |
También disponible para el sector alimentario y farmacéutico (con adhesivo certificado)