Descripción
Medios de cultivo celular de insectos probados.
El concentrado de lípidos definido químicamente es una emulsión lipídica concentrada diseñada para reducir o sustituir el suero fetal bovino en medios de cultivos celulares en una amplia variedad de aplicaciones, incluidos el cultivo y mantenimiento de ovario de hámster chino (CHO), hibridoma y células de insectos en cultivo; la producción de anticuerpos monoclonales mediante hibridomas; y la expresión vírica en células de insecto. Los componentes de este suplemento de medio se han definido químicamente.
El concentrado de lípidos definido químicamente es una emulsión lipídica concentrada diseñada para reducir o sustituir el suero fetal bovino en medios de cultivos celulares en una amplia variedad de aplicaciones, incluidos el cultivo y mantenimiento de ovario de hámster chino (CHO), hibridoma y células de insectos en cultivo; la producción de anticuerpos monoclonales mediante hibridomas; y la expresión vírica en células de insecto. Los componentes de este suplemento de medio se han definido químicamente.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Concentrado de lípidos |
| pH | Desde 4 hasta 6 |
| Cantidad | 100 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Diethyl chloromalonate
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: propanedioic acid