Learn More
Kautex™ Frascos cuadrados con boca ancha sin tapones
Descripción
- Fácil de llenar y limpiar
- Sección transversal cuadrada
- Campo de etiquetado rebajado
- Hay tres tipos de tapones disponibles por separado
- Embalaje UN aprobado para sólidos (válido con tapones asociados)
- packs, paquetes…
- envío de muestras
- transporte
- storage (almacenamiento)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2500 ml |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 122 x 122 x 260 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 68,5mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |