Learn More
Herenz Heinz™ Termómetro químico rojo relleno de petróleo
Código de producto. 10276344
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
−De 10 ° a 110 °C
-10°C a +50°C
De -10 °C a +150 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10276344 -10°C a +50°C cada uno
10450965 De -10 °C a +150 °C cada uno
10184384 −De 10 ° a 110 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10276344 Proveedor Herenz Heinz™ N.º de proveedor 1120231
Relleno de petróleo rojo con escala de vidrio de leche.
  • Con escala de vidrio de leche, división 1/1
Especificaciones
Relleno del termómetro Alcohol rojo
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) -10° C
Intervalo de temperatura (métrico) -10°C a +50°C
Subdivisión 1 °C