Learn More
Hanna Instruments™ Kit de pruebas químicas
Código de producto. 11783233
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Determinación LR/MR de cloro libre
Determinación de cloro libre y total
Determinación de cloro total
Determinación de fenoles
Determinación de fosfato
Determinación de hierro (Fe2+ y Fe3+)
Determinación de la dureza total
Determinación de nitrito
Determinación de sulfitos
Tamaño de la unidad:
50 PCS
cada uno
paquete de 100
paquete de 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
11783233 Determinación de la dureza total paquete de 50
10504784 Determinación de hierro (Fe2+ y Fe3+) cada uno
11692300 Determinación LR/MR de cloro libre cada uno
11612310 Determinación de cloro libre y total cada uno
11676770 Determinación de nitrito cada uno
11713243 Determinación de cloro total paquete de 100
11763243 Determinación de sulfitos paquete de 100
11773233 Determinación de fosfato 50 PCS
11703253 Determinación de fenoles paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11783233 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI3840
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Incluye todos los reactivos y equipos necesarios para realizar pruebas manuales de agua. El kit de pruebas químicas de Hanna Instruments™ incluye reactivos prefabricados y premedidos para determinaciones rápidas y precisas con lecturas de alta resolución basadas en métodos de valoraciones aceptados.
Estos kits de prueba química utilizan reactivos de alta calidad que se fabrican en 'las instalaciones de última generación de Hanna y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada paquete/botella para trazabilidad.
  • Configuración completa: se incluyen todos los materiales necesarios, como vasos de precipitados, jeringas y botellas y paquetes de reactivos previamente medidos.
  • Lecturas de alta resolución para determinaciones rápidas y precisas
  • Reactivos de repuesto disponibles: No es necesario comprar un nuevo kit cuando se agoten los reactivos
Especificaciones
Analitos EDTA
Para utilizar con (aplicación) Determinación de la dureza total
Para utilizar con (equipo) Muestras de agua
Incluye 30 ml de reactivo de dureza LR y 50 ml de recipiente calibrado
Nº de pruebas 50
Cantidad 1 kit
temp De 0 a 150 mg/l
Suficiente para Determinación de intervalo bajo
Método de prueba Valoración
Tipo Kit de pruebas de intervalo bajo de dureza total
compliance-icons
Nombre del producto
  • HARDNESS KIT LOW RANGE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: edta tetrasodium salt