Learn More
Hanna Instruments™ Kit de pruebas químicas
Código de producto. 11763243
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Determinación LR/MR de cloro libre
Determinación de cloro libre y total
Determinación de cloro total
Determinación de fenoles
Determinación de fosfato
Determinación de hierro (Fe2+ y Fe3+)
Determinación de la dureza total
Determinación de nitrito
Determinación de sulfitos
Tamaño de la unidad:
50 PCS
cada uno
paquete de 100
paquete de 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
11763243 Determinación de sulfitos paquete de 100
10504784 Determinación de hierro (Fe2+ y Fe3+) cada uno
11692300 Determinación LR/MR de cloro libre cada uno
11612310 Determinación de cloro libre y total cada uno
11676770 Determinación de nitrito cada uno
11713243 Determinación de cloro total paquete de 100
11773233 Determinación de fosfato 50 PCS
11783233 Determinación de la dureza total paquete de 50
11703253 Determinación de fenoles paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11763243 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI3822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.90€
    164.41€ / paquete de 100
    Ahorro 22.49€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Incluye todos los reactivos y equipos necesarios para realizar pruebas manuales de agua. El kit de pruebas químicas de Hanna Instruments™ incluye reactivos prefabricados y premedidos para determinaciones rápidas y precisas con lecturas de alta resolución basadas en métodos de valoraciones aceptados.
Estos kits de prueba química utilizan reactivos de alta calidad que se fabrican en 'las instalaciones de última generación de Hanna y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada paquete/botella para trazabilidad.
  • Configuración completa: se incluyen todos los materiales necesarios, como vasos de precipitados, jeringas y botellas y paquetes de reactivos previamente medidos.
  • Lecturas de alta resolución para determinaciones rápidas y precisas
  • Reactivos de repuesto disponibles: No es necesario comprar un nuevo kit cuando se agoten los reactivos
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Determinación de sulfitos
Para utilizar con (equipo) Muestras de agua
Incluye 30 ml de solución de ácido sulfámico, 30 ml de reactivo EDTA, 15 ml de solución de ácido sulfúrico, 10 ml de indicador de almidón, 120 ml de solución de valoración, recipiente calibrado de 20 ml, recipiente calibrado de 50 ml de y jeringa calibrada con pu
Nº de pruebas 110
Cantidad 1 kit
temp 0 a 20 mg/l, 0 a 200 mg/l
Suficiente para Dos rangos
Método de prueba Yodométrico
Tipo Kit de prueba de sulfito
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X100 TEST SULFITE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide, sulphamic acid, sulphuric acid