Learn More
Hanna Instruments™ Kit de pruebas químicas
Descripción
Estos kits de pruebas químicas emplean reactivos de alta calidad que se fabrican en nuestras instalaciones de última generación de Hanna y están claramente marcados con el número de lote y la caducidad fecha en cada paquete o frasco para su trazabilidad.
- Configuración completa: Se incluyen todos los materiales necesarios, como vasos de precipitados, jeringas, y frascos y paquetes de reactivos premedidos
- Lecturas de alta resolución para determinaciones rápidas y precisas
- Reactivos de repuesto disponibles: No es necesario comprar un nuevo kit cuando se agoten los reactivos
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Ácido cromotrópico |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de nitritos |
| Para utilizar con (equipo) | Muestras de agua |
| Incluye | 100 paquetes de reactivo de nitrito, cubeta de vidrio y cubo de comparación de color |
| Nº de pruebas | 100 |
| Cantidad | 1 kit |
| temp | De 0,0 a 1,0 mg/l |
| Método de prueba | Valoración |
| Tipo | Kit de pruebas químicas |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- NITRITE TEST KIT (100 TESTS)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium disulphate, Chromotropic aciddisodium salt, Trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N