Learn More
Brady™ Etiquetas de polipropileno resistentes a productos químicos y a la temperatura
Código de producto. 17960750 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
25,40 mm (Ancho) x 9,53 mm (Alto) x 9,53 mm (Dia)
38,10 mm x 25,40 mm (An x Al)
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
paquete de 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17960750 38,10 mm x 25,40 mm (An x Al) paquete de 250
17950770 25,40 mm (Ancho) x 9,53 mm (Alto) x 9,53 mm (Dia) paquete de 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17960750 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 170846
En stock
Marque recipientes para muestras secos y a temperatura ambiente con este material de etiqueta de polipropileno blanco mate y económico (B-7425). Imprima casi en cualquier lugar con un Brady™ etiquetadora portátil
  • Predimensionado para usar en recipientes o viales de muestras secos a temperatura ambiente
  • Resistente a temperaturas extremas, contacto químico moderado y uso diario.
  • Fabricado con un adhesivo acrílico permanente para una unión firme sobre superficies lisas en condiciones extremas.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad 2011/65/UE, 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Polipropileno
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de componentes y equipos; Identificación general; Etiquetado de laboratorio; Etiquetado con indicación de temperatura
Para utilizar con (equipo) BMP51;BMP53;M511;M510
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
N.° por paquete 250 Etiqueta(s) / Caja
Cantidad 250
Tamaño (métrico) 38.10 mm (W) x 25.40 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -112 °F a 158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a 70 °C
Grosor (imperial) 295 mm (0,004 in)
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 38,10 mm x 25,40 mm (An x Al)
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 295 mm (1,5 in)
Anchura (métrico) 38.10 mm
Altura (imperial) 295 mm (1 in)
Altura del área imprimible (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 25.40 mm
Alternate Part Number M5-31-7425