Learn More
3M™ Kit de derrames químicos
Código de producto. 17139350
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
P110 Hojas (10), P300 Almohada, Bolsa de Desecho con Lazos
P110 Sábanas (100), P300 Almohadas (12), P200 Mini-booms (8), Bolsas de desecho con bridas (5)
Tamaño de la unidad:
1 set
5 sets
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17139350 P110 Hojas (10), P300 Almohada, Bolsa de Desecho con Lazos 5 sets
17129350 P110 Sábanas (100), P300 Almohadas (12), P200 Mini-booms (8), Bolsas de desecho con bridas (5) 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17139350 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100090374
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    618.00€
    343.14€ / 5 sets
    Ahorro 274.86€
    44% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Garantiza que todo esté disponible y listo en caso de que se produzca un derrame. La limpieza rápida de derrames químicos peligrosos en una situación de emergencia favorece la seguridad en el lugar de trabajo.
  • Ideal para una respuesta rápida ante derrames químicos: contención y limpieza rápidas y eficaces
  • Limpieza de derrames, fugas y goteos químicos peligrosos
  • Adecuado para utilizarse con la mayoría de los productos químicos
  • Mejora la seguridad en el lugar de trabajo
  • Fácil de desechar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de respuesta ante productos químicos
Formato Kit
Para utilizar con (aplicación) Respuesta rápida a vertidos de productos químicos
Incluye P110 Hojas (10), P300 Almohada, Bolsa de Desecho con Lazos
Modelo SK 5
Cantidad de embalaje 5 paquete
Dimensiones (L x An) 400 x 70 mm
Longitud (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) 70 mm