Learn More
3M™ Kit de derrames químicos
Código de producto. 17129350
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
P110 Hojas (10), P300 Almohada, Bolsa de Desecho con Lazos
P110 Sábanas (100), P300 Almohadas (12), P200 Mini-booms (8), Bolsas de desecho con bridas (5)
Tamaño de la unidad:
1 set
5 sets
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17129350 P110 Sábanas (100), P300 Almohadas (12), P200 Mini-booms (8), Bolsas de desecho con bridas (5) 1 set
17139350 P110 Hojas (10), P300 Almohada, Bolsa de Desecho con Lazos 5 sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17129350 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100090074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2600.00€
    1040.21€ / 1 sets
    Ahorro 1559.79€
    59% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Garantiza que todo esté disponible y listo en caso de que se produzca un derrame. La limpieza rápida de derrames químicos peligrosos en una situación de emergencia favorece la seguridad en el lugar de trabajo.
  • Ideal para una respuesta rápida ante derrames químicos: contención y limpieza rápidas y eficaces
  • Limpieza de derrames, fugas y goteos químicos peligrosos
  • Adecuado para utilizarse con la mayoría de los productos químicos
  • Mejora la seguridad en el lugar de trabajo
  • Fácil de desechar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de respuesta ante productos químicos
Formato Kit
Para utilizar con (aplicación) Respuesta rápida a vertidos de productos químicos
Incluye P110 Sábanas (100), P300 Almohadas (12), P200 Mini-booms (8), Bolsas de desecho con bridas (5)
Modelo SK 75
Dimensiones (L x An) 780 x 530 mm
Longitud (métrico) 780 mm
Anchura (métrico) 530 mm