Learn More
Cole Parmer Chemical Resistant Tray, 13, 1,4" X 10, 5,8"
Marca:  Cole Parmer 06715-80
Chemical Resistant Tray, 13, 1,4" X 10, 5,8"
Código de producto. 15348378
  • 55.80€ / paquete de 1
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-06-2026