Learn More
Brady™ Etiquetas de laboratorio de polipropileno criogénico resistentes a productos químicos con tapa para viales para impresoras M6/M7
Código de producto. 17818374
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,375 x 1 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17818374 0,375 x 1 in paquete de 500
1 options
Código de producto. 17818374 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 174115
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El material de polipropileno es ideal para aplicaciones de códigos de barras de uso general y soporta nitrógeno líquido, autoclave y otros entornos agresivos.
  • El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por transferencia térmica
  • Ideal para identificación de laboratorio, como viales, tubos de centrífuga y tubos de ensayo.
  • Temperatura de servicio de -°80 C a °70 C (-112 °F a 158 °F)
  • Fabricado en material de polipropileno B-7425
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM D1000, ASTM D 2979, Cumple con RoHS 2005/618/EC Enmienda MCV a la Directiva RoHS 2002/95/EC
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Polipropileno
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de laboratorio, etiquetado con indicación de temperatura
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex N.º
Cantidad 250 etiquetas
Forma Rectángulo con círculo
Intervalo de temperatura (imperial) -112 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 0,375 x 1 in
Longitud (imperial) 0,375 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Altura (métrico) 9.53 mm
Diámetro (imperial) 0,375 in
Diámetro (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-98-7425