Learn More
3M™ Mono de protección química 4570
Código de producto. p-200137731 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño
31297040 Pequeño
31297036 M
31297037 L
31297038 XL
31297039 2XL
31297034 3XL
31297035 XXXXL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 31297040 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100256137
Traje de protección química, certificado según los niveles de protección Tipo 3/4/5/6 para ayudar a proteger contra una variedad de chorros y aerosoles químicos.
  • Fabricado con un resistente laminado de PE no microporoso de 92 GSM para mayor durabilidad y protección.
  • El sistema de cierre frontal doble y el tirador de cremallera grande garantizan un uso fácil y un ajuste seguro.
  • Proporciona una excelente protección de barrera contra salpicaduras de líquidos, chorros de agua (tipo 3) y partículas peligrosas (TIL clase 2, EN 1073-2).
  • Cumple múltiples estándares: EN 14126, EN 1073-2, EN 1149, EN ISO 13688, Tipo 6 (EN 13034), Tipo 5 (EN ISO 13982-1), Tipo 4 y Tipo 3 (EN 14605).
  • Diseño en color gris para aplicaciones de baja visibilidad y discretas, como personal de primera respuesta.
  • Las costuras selladas resistentes a los productos químicos brindan mayor protección y resistencia.
  • Alta resistencia a la permeación química probada contra múltiples productos químicos.
  • Pasa todas las pruebas EN 14126, consiguiendo la máxima clase de protección.
  • Ofrece alta retención de partículas (TIL Clase 2, EN 1073-2).
  • Seguridad y protección confiable para la fuerza laboral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Polietileno, polipropileno
Color Gris
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Estándar
Estilo de tobillo Abrir
Estilo de manguito Abrir
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Rostro abierto
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos, Partículas no tóxicas