Descripción
- Fabricado con un resistente laminado de PE no microporoso de 92 GSM para mayor durabilidad y protección.
- El sistema de cierre frontal doble y el tirador de cremallera grande garantizan un uso fácil y un ajuste seguro.
- Proporciona una excelente protección de barrera contra salpicaduras de líquidos, chorros de agua (tipo 3) y partículas peligrosas (TIL clase 2, EN 1073-2).
- Cumple múltiples estándares: EN 14126, EN 1073-2, EN 1149, EN ISO 13688, Tipo 6 (EN 13034), Tipo 5 (EN ISO 13982-1), Tipo 4 y Tipo 3 (EN 14605).
- Diseño en color gris para aplicaciones de baja visibilidad y discretas, como personal de primera respuesta.
- Las costuras selladas resistentes a los productos químicos brindan mayor protección y resistencia.
- Alta resistencia a la permeación química probada contra múltiples productos químicos.
- Pasa todas las pruebas EN 14126, consiguiendo la máxima clase de protección.
- Ofrece alta retención de partículas (TIL Clase 2, EN 1073-2).
- Seguridad y protección confiable para la fuerza laboral.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polietileno, polipropileno |
| Color | Gris |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Estándar |
| Estilo de tobillo | Abrir |
| Estilo de manguito | Abrir |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Show More |