Learn More
WTW™ Kits de prueba de demanda química de oxígeno (DQO)
Código de producto. 11717315
Cambiar vista
Click to view available options
Nº de pruebas:
25
Tamaño de la unidad:
0.10 KG
Código de producto. Nº de pruebas Tamaño de la unidad
11717315 25 0.10 KG
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11717315 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 252070
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Obtenga mediciones precisas de las aguas residuales, el control de producción, las aguas subterráneas y las aguas superficiales con los kits de prueba de demanda química de oxígeno (COD).
  • Para aguas residuales, control de producción, aguas subterráneas, aguas superficiales
  • Para su uso con fotómetros PhotoLab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral, medidor Photoflex™
  • Kits de prueba de demanda química de oxígeno (DQO)
  • Esta prueba es muy precisa y fácil de usar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 15705
Volumen (métrico) 3 ml
Para utilizar con (aplicación) Aguas residuales, control de producción, aguas subterráneas, aguas superficiales
Para utilizar con (equipo) Fotómetro PhotoLab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral, Ph
Nº de pruebas 25
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • COD Cell Test C3/25 Method: photometric 10 - 150 mg/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, mercury(II) sulphate