Learn More
WTW™ Kits de prueba de demanda química de oxígeno (DQO)
Código de producto. 11791073
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
13 a 20°C
6 a 20°C
9 a 20°C
De 20 a 1500 mg/l
De 200 a 15 000 mg/l
De 25 a 1500 mg/l
De 300 a 3500 mg/l
De 4 a 5 a 25 °C
Tamaño de la unidad:
0.75 KG
167 GR
25 PCS
400 ML
75 GR
800 GR
paquete de 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
11791073 6 a 20°C 167 GR
11761043 13 a 20°C 0.75 KG
11727315 De 25 a 1500 mg/l 75 GR
11774725 De 300 a 3500 mg/l 25 PCS
11764725 9 a 20°C 800 GR
11757105 De 20 a 1500 mg/l paquete de 25
11747105 De 4 a 5 a 25 °C 25 PCS
11767105 De 200 a 15 000 mg/l 400 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11791073 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 250309
 Artículo restringido
En stock
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Obtenga resultados precisos de las pruebas de demanda química de oxígeno (COD) con el kit de pruebas de reactivos de dióxido de cloro.
    • Gran variedad de instrumentos para medir la demanda química de oxígeno (COD)
    • Determinaciones seguras de COD en agua
    • Kit de prueba de reactivos de dióxido de cloro (ClO<sub>2</sub>)
    • Para aguas residuales, control de producción, aguas subterráneas, aguas superficiales
    • Para fotómetros PhotoLab&reg; S6, PhotoLab&reg; S12, PhotoLab&reg; Spectral, spectroFlex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para aguas residuales, control de producción, aguas subterráneas, aguas superficiales
Para utilizar con (equipo) Fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex
Incluye Certificados
Nº de pruebas 200
temp 6 a 20°C
Tipo Kit de pruebas de reactivos de dióxido de cloro (ClO2)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • COD Cell Test Method: photometric 500 - 10000 mg/l Spectroquant
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311+H331-Tóxico en contacto con la piel o si se inhala
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.