Learn More
Demanda química de oxígeno (DQO) a 1000 mg/L en H2O , 0,5 % H2SO4
Código de producto. 30314796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
30314796 100 mL
1 options
Código de producto. 30314796 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGCOD1K100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chemical Oxygen Demand (COD)
Nombres de analitos o componentes Chemical Oxygen Demand (COD)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de solución Solución única
Solvent or Matrix Diluir H2SO4
Industry Type Ensayos petroquímicos
Cantidad 100 mL