Learn More
Thermo Scientific™ Chemical Kit for TruScan G3/RM/GP
Código de producto. 18021081 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit de certificación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
18021081 Kit de certificación cada uno
1 options
Código de producto. 18021081 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5800150101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Raman Spectrometer Certification Kit for the Analytical Instrument Qualification of TruScan, TruScan RM or TruScan GP. Kit to be used in conjunction with IQ/OQ/PQ document.
  • Certification kit validity is good for one year from date of manufacture
  • Kit consists of qualified sample lots of Polystyrene, Cyclohexane, and Acetaminophen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Ramina Process Analyzer
Tipo Kit de certificación