Learn More
Tratamiento para derrames con ligante químico, puro, Fisher Chemical™
Código de producto. 10050390 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
10050390 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10050390 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/7435/53
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Ligante químico de aplicación universal adecuado para utilizarlo con todos los derrames de sustancias químicas.
  • Se une a líquidos con un volumen de hasta 75 veces su propio peso
  • No elimina los riesgos asociados con los derrames y los residuos deben manipularse y desecharse según la sustancia ligada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Cantidad de embalaje 500 g