Learn More
Faster™ ChemFAST Elite Campana extractora de humos con recirculación
Código de producto. 16248470
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
ChemFAST Elite 06
ChemFAST Elite 09
ChemFAST Elite 12
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16248470 ChemFAST Elite 06 cada uno
16258470 ChemFAST Elite 09 cada uno
15938406 ChemFAST Elite 12 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16248470 Proveedor Faster™ N.º de proveedor F00001830000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
ChemFAST Las vitrinas de gases sin conductos con innovadora tecnología de filtración molecular están fabricadas con la más alta calidad para garantizar un entorno de trabajo seguro con contención de humos para protección contra productos químicos, vapores y aerosoles.
Mejor facilidad de limpieza : Frental de vidrio de seguridad estratificado con bisagras, la abertura frontal se establece en 200 mm. Todo el frente del gabinete también se puede abrir hacia arriba, ya que tiene bisagras en la parte superior. – para permitir un fácil acceso para una limpieza y descontaminación completa y efectiva.
Estructura exterior laminada en frío, pintada epoxi y galvanizada para una alta resistencia a la agresión de disolventes químicos. Pared posterior de PVC resistente a los ácidos con superficie de trabajo resistente a los ácidos.
Iluminación de alto nivel : Las ventanas laterales de vidrio de seguridad con la ubicación y el tamaño ideales del sistema de iluminación proporcionan el más alto nivel de luminosidad al área de trabajo.
Fácil manejo y mantenimiento: ChemFASTPuede pasar a través de aberturas de puerta estándar de 800 mm de ancho gracias a una profundidad total de solo 760 mm. Todas las operaciones de servicio están disponibles desde la parte delantera de la vitrina. Los filtros de carbón se pueden reemplazar fácilmente desde la parte frontal.
Más de 10 tipos diferentes de filtros de carbón activado capaces de absorber y manipular cualquier compuesto orgánico, gases y vapores inorgánicos.
Protección muy eficaz contra vapores tóxicos
Alta eficacia de filtración
Gran capacidad de adsorción
Seguridad incorporada : todos los componentes electrónicos, interruptores, iluminación y ventilador del motor han sido seleccionados e instalados completamente aislados del aire contaminado con solventes y, por lo tanto, cumplen con los requisitos de seguridad eléctrica más estrictos. Alarmas visuales y sonoras de obstrucción del prefiltro, saturación del filtro, fallo del anenómetro, fallo del ventilador del motor y detección de gas.
Especificaciones
Material Acero con revestimiento de epoxi
Fondo (imperial) 29,92 in
Fondo (métrico) 760 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 760 x 595 x 1120 mm
Caudal 300 m3 /hora.
Para utilizar con (equipo) ChemFAST Elite 06
Incluye Bandeja para derrames de PVC extraíble, sistema microprocesador, iluminación, prefiltro
Ubicación Soporte de mesa
Anchura (imperial) 23,43 in
Anchura (métrico) 595 mm