missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CHEMetrics Recarga del kit de pruebas de nitrito CHEMets
Descripción
- Diseñadas para ofrecer la máxima sencillez y exactitud, las ampollas CHEMets con 7 mm de diámetro incluyen puntas graduadas cónicas con reactivo interior sellado al vacío
- Para realizar una prueba, solo tiene que sumergir la ampolla CHEMets en la muestra y quitar la punta; el volumen de muestra correcto se aspirará rápidamente al interior de la ampolla
- En dos minutos o menos, la reacción entre la muestra y el reactivo produce un color, que se debe comparar a continuación con el patrón de color adecuado para la cuantificación de los resultados—
- Los comparadores tienen dos años de vida útil
Información de órdenes
Los paquetes de recarga contienen 30 ampollas.
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Nitrito |
| Para utilizar con (equipo) | Comparadores C-7004 |
| Incluye | 30 ampollas CHEMets autollenantes para rellenar el kit K-7004 |
| Nº de pruebas | 30 |
| temp | De 0,2 a 2 ppm |
| Método de prueba | Formación de azocolorantes |
| Tiempo de prueba | 10 min |
| Tipo | Recarga CHEMets |
Advertencia Prop 65
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?