Learn More
CHEMetrics Recarga del kit de pruebas de cloro CHEMets
Código de producto. 11777433
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
De 0 a 1 ppm y de 1 a 5 ppm
De 0,1 a 2 ppm
Método de prueba:
DDPD
DPD
Tamaño de la unidad:
30 PCS
paquete de 30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp Método de prueba Tamaño de la unidad
11777433 De 0,1 a 2 ppm DPD paquete de 30
11771024 De 0 a 1 ppm y de 1 a 5 ppm DDPD 30 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11777433 Proveedor CHEMetrics N.º de proveedor R2500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Proporciona resultados en dos minutos o menos
  • Diseñadas para ofrecer la máxima sencillez y exactitud, las ampollas CHEMets con 7 mm de diámetro incluyen puntas graduadas cónicas con reactivo interior sellado al vacío
  • Para realizar una prueba, solo tiene que sumergir la ampolla CHEMets en la muestra y quitar la punta; el volumen de muestra correcto se aspirará rápidamente al interior de la ampolla
  • En dos minutos o menos, la reacción entre la muestra y el reactivo produce un color, que se debe comparar a continuación con el patrón de color adecuado para la cuantificación de los resultados—
  • Los comparadores tienen dos años de vida útil
Especificaciones
Analitos cloro
Para utilizar con (equipo) Kit de pruebas de cloro (libre y total)
Incluye 30 ampollas
temp De 0,1 a 2 ppm
Método de prueba DPD
Tiempo de prueba 2 min
Tipo Recarga CHEMets
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • dissolved oxygen vacu-vials ampoules and chemets refill
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: diethylene glycol, potassium hydrogen phthalate, hydrochloric acid, EDTA disodium salt dihydrate, C.