Learn More
CHEMetrics Kits de viales de COD sin mercurio
Descripción
- No es necesario modificar ni volver a calibrar el equipo o los procedimientos existentes
- Cristal de calidad óptica para mayor exactitud
- Disponible en versiones con y sin mercurio
- Estándar 5/8 in (16 mm) de diámetro para compatibilidad con reactores de DQO estándar y espectrofotómetros; también se puede utilizar en microrreactores de DQO
- Siga el método aprobado por la EPA para informes de conformidad y utilice dicromato de potasio como agente oxidante, sulfato de plata como catalizador y cloruro de mercurio para eliminar la interferencia de cloruro
- La versión sin mercurio utiliza el mismo agente oxidante y catalizador sin el compensador de cloruro
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Demanda química de oxígeno (COD) |
| Descripción | Para cada serie de pruebas, debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo nuevo; por lo tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará. |
| Para utilizar con (aplicación) | Reactivos premedidos para una determinación precisa y económica de la demanda química de oxígeno (COD), determinación del contenido de materia orgánica oxidable de aguas residuales |
| Para utilizar con (equipo) | Bloque digestor, así como un fotómetro o espectrofotómetro |
| Incluye | 25 viales y libro de instrucciones |
| Nº de pruebas | 24 |
| temp | De 0 a 1500 ppm (intervalo alto) |
| Método de prueba | Reactor de dicromato, digestión |
| Tiempo de prueba | Digestión de 2 h |
| Tipo | Kit de viales de COD |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- COD Reagent Vials 0-1500 ppm (HR) Mercury-free
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Líquido comburente Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.