Learn More
CHEMetrics™ Cyanide Neutralizer Solution
Código de producto. 11771264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11771264 20 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11771264 Proveedor CHEMetrics™ N.º de proveedor A3800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
An accessory solution used in conjunction with reagent ampoules in the determination of free cyanide in water
  • Approximately 200 tests
  • 20mL bottles
  • Shelf life: 2 years
  • Range between .1 and .1-1ppm
Especificaciones
Intervalo de pH 4
Volumen (métrico) 20 mL
Para utilizar con (aplicación) Determination of cyanide in water
Cantidad 20 mL
temp 0 to 0.1 and 0.1 to 1ppm
Requisitos de almacenamiento 48.88°C
Volumen (imperial) 0.67 oz.