Learn More
CHEMetrics Recarga de cianuro (libre) CHEMets
Código de producto. 11781024
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
De 0 a 0,1 ppm y de 0,1 a 1 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
11781024 De 0 a 0,1 ppm y de 0,1 a 1 ppm paquete de 30
1 options
Código de producto. 11781024 Proveedor CHEMetrics N.º de proveedor R3810
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Ampollas de recarga para el kit de pruebas de cianuro CHEMets K-3810 para el análisis de cianuro (libre)
  • 30 ampollas
  • Método: Ácido barbitúrico isonicotónico
  • Rango, de 0 a 0,1 ppm y de 0,1 a 1 ppm
  • MDL 0,005 ppm
Especificaciones
Analitos Cianuro, libre
Para utilizar con (equipo) Comparadores C-3801 y C-3810
Incluye 30 ampollas CHEMets autollenantes para rellenar el kit K-3810
temp De 0 a 0,1 ppm y de 0,1 a 1 ppm
Tipo Relleno de cianuro CHEMets
compliance-icons
Nombre del producto
  • CHEMets cyanide refills
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabon.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: barbituric acid, sodium hydroxide, isonicotinic acid, potassium phosphate, monobasic