Learn More
CHEMetrics Oxígeno disuelto CHEMets, kit de pruebas de agua visual
Código de producto. 11711004
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
0 a 1 ppm
De 0 a 100 ppb
De 0 a 40 ppb
De 1 a 12 ppm
Tamaño de la unidad:
30 PCS
paquete de 30
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp unitSize
11711004 0 a 1 ppm 30 PCS
11721004 De 1 a 12 ppm 30 PCS
11731004 De 0 a 40 ppb 30 PCS
11781004 De 0 a 100 ppb paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11711004 Proveedor CHEMetrics N.º de proveedor K7501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.90€
    66.92€ / paquete de 30
    Ahorro 20.98€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
QUITAR
Proporciona resultados en dos minutos o menos
Proporcionan resultados en dos minutos o menos
  • Diseñadas para ofrecer la máxima sencillez y exactitud, las ampollas CHEMets con 7 mm de diámetro incluyen puntas graduadas cónicas con reactivo interior sellado al vacío
  • Para realizar una prueba, solo tiene que sumergir la ampolla CHEMets en la muestra y quitar la punta; el volumen de muestra correcto se aspirará rápidamente al interior de la ampolla
  • En dos minutos o menos, la reacción entre la muestra y el reactivo produce un color, que se debe comparar a continuación con el patrón de color adecuado para la cuantificación de los resultados—
  • Los comparadores tienen dos años de vida útil.
Información de órdenes
También hay disponibles paquetes de recarga de 30 ampollas.
Especificaciones
Analitos Oxígeno disuelto (DO)
Incluye Caja de plástico, recarga, comparador, vaso de muestras de 25 ml, pinza de montaje adhesiva, pinza de montaje permanente, tubo de muestreo e instrucciones
Nº de pruebas 30
temp 0 a 1 ppm
Tiempo de prueba 2 min
Tipo Kit de pruebas de agua visual CHEMets
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxygen CHEMets Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse todas las áreas externas del cuerpo expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide;diethylene glycol