Learn More
CHEMetrics Kit de pruebas de agua visual de sílice CHEMets
Código de producto. 11711064
Change view
Click to view available options
Nº de pruebas:
30
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Nº de pruebas unitSize
11711064 30 paquete de 30
1 options
Código de producto. 11711064 Proveedor CHEMetrics N.º de proveedor K9010
Includes
QUITAR
Proporciona resultados en dos minutos o menos
Proporcionan resultados en dos minutos o menos
El kit de pruebas de sílice (K-9010) se suministra en una caja de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: Recarga, comparadores de intervalo bajo y alto, solución neutralizadora, solución activadora, vaso de muestras de 25 ml, tapa del vaso de muestras e instrucciones
Información de órdenes
También hay disponibles paquetes de recarga de 30 ampollas.
Especificaciones
Analitos Sílice
Incluye Caja de plástico, recarga, comparadores de intervalo bajo y alto, vaso de muestras de 25 ml, tapa del vaso de muestras, solución neutralizadora, solución activadora, instrucciones
Nº de pruebas 30
temp De 0 a 1 ppm y de 1 a 10 ppm
Método de prueba Heteropoly Blue
Tiempo de prueba 2 min
Tipo Kit de pruebas de agua visual CHEMets
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silica
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .