Learn More
CHEMetrics Recarga del kit de pruebas de hierro CHEMets
Código de producto. 11701044
Cambiar vista
Click to view available options
Nº de pruebas:
30
Tamaño de la unidad:
30 PCS
Código de producto. Nº de pruebas Tamaño de la unidad
11701044 30 30 PCS
1 options
Código de producto. 11701044 Proveedor CHEMetrics N.º de proveedor R6001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.50€
    31.77€ / paquete de 30
    Ahorro 12.73€
    28% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Proporciona resultados en dos minutos o menos
Este producto contiene 30 ampollas CHEMets de autollenado para rellenar el kit K-6010 para el análisis de hierro (total y soluble). R-6001 es compatible con los comparadores C-6001 y C-6010.
Especificaciones
Analitos Hierro
Para utilizar con (equipo) Comparadores C-6001 y C-6010
Incluye 30 ampollas CHEMets autollenantes para rellenar el kit K-6010
Nº de pruebas 30
temp De 0 a 1 ppm y de 1 a 10 ppm
Método de prueba Fenantrolina
Tiempo de prueba 1 min; 5 min en total
Tipo Kit de recarga de CHEMets
compliance-icons
Nombre del producto
  • CHEMets Iron 0-10 PPM refill
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabon.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid glacial,ammonium acetate, hydroxylaminehydrochloride, 1,10-phenanthroline monohydrate,