Learn More
CHEMetrics Recarga del kit de pruebas de fenol CHEMets
Código de producto. 11771044
Cambiar vista
Click to view available options
Nº de pruebas:
30
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Nº de pruebas Tamaño de la unidad
11771044 30 paquete de 30
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11771044 Proveedor CHEMetrics N.º de proveedor R8012
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Proporciona resultados en dos minutos o menos
Este producto contiene 30 ampollas CHEMets de autollenado para rellenar el kit K-8012 para el análisis de fenoles. R-8012 es compatible con los comparadores C-8001 y C-8012.
Especificaciones
Analitos Fenol
Para utilizar con (equipo) Comparadores C-8001 y C-8012
Incluye 30 ampollas CHEMets autollenantes para rellenar el kit K-8012
Nº de pruebas 30
temp De 0 a 1 ppm y de 1 a 12 ppm
Método de prueba 4-aminoantipirina
Tipo Kit de recarga de CHEMets
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • phenol vacu-vials, chemets, and vacuettes ampoules
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium ferricyanide(III)