Learn More
Chembridge-5861528, MedChemExpress
Código de producto. 16496298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496298 10 mg 10 miligramos
16488887 5 mg 5 miligramos
16482417 50 mg 50 miligramos
16476626 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15065
MedChemExpress Chembridge-5861528 is a TRPA1 channel blocker that antagonizes AITC- and 4-HNE-evoked calcium influx (IC50 values are 14.3 and 18.7μM respectively).
Chembridge-5861528 is a TRPA1 channel blocker that antagonizes AITC- and 4-HNE-evoked calcium influx (IC50 values are 14.3 and 18.7μM respectively).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chembridge-5861528
CAS 332117-28-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23N5O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo TCS 5861528
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (324.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N=CN2CC(NC3=CC=C(C(C)CC)C=C3)=O)N(C)C(N1C)=O
Peso molecular (g/mol) 369.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.42
Porcentaje de pureza 99.27%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation