Learn More
Clorhidrato de quelidonina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Chelidonine hydrochloride |
| CAS | 4312-31-6 |
| Fórmula molecular | C20 H19 N O5 . H Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (5bR,6S,12bS)-13-Methyl-5b,6,7,12b,13,14-hexahydro-[1,3]dioxolo[4',5':4,5]benzo[1,2-c][1,3]dioxolo[4,5-i]phenanthredin-6-ol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H19NO5.ClH/c1-21-7-13-11(2-3-15-20(13)26-9-23-15)18-14(22)4-10-5-16-17(25-8-24-16)6-12(10)19(18)21;/h2-3,5-6,14,18-19,22H,4,7-9H2,1H3;1H/t14-,18-,19+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CN1Cc2c3OCOc3ccc2[C@H]4[C@@H](O)Cc5cc6OCOc6cc5[C@@H]14 |
| Nombre IUPAC | (1S,12S,13R)-24-metil-5,7,18,20-tetraoxa-24-azahexaciclo[11.11.0.02,10.04,8.014,22.017,21]tetracosa-2,4(8),9,14(22),15,17(21)-hexaen-12-ol;hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 389.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.103 |