Learn More
Clorhidrato de quelidonina, TRC
Código de producto. 30355645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30355645 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30355645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC29187510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Chelidonine hydrochloride
CAS 4312-31-6
Fórmula molecular C20 H19 N O5 . H Cl
Cantidad 10 mg
Sinónimo (5bR,6S,12bS)-13-Methyl-5b,6,7,12b,13,14-hexahydro-[1,3]dioxolo[4',5':4,5]benzo[1,2-c][1,3]dioxolo[4,5-i]phenanthredin-6-ol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19NO5.ClH/c1-21-7-13-11(2-3-15-20(13)26-9-23-15)18-14(22)4-10-5-16-17(25-8-24-16)6-12(10)19(18)21;/h2-3,5-6,14,18-19,22H,4,7-9H2,1H3;1H/t14-,18-,19+;/m0./s1
SMILES Cl.CN1Cc2c3OCOc3ccc2[C@H]4[C@@H](O)Cc5cc6OCOc6cc5[C@@H]14
Nombre IUPAC (1S,12S,13R)-24-metil-5,7,18,20-tetraoxa-24-azahexaciclo[11.11.0.02,10.04,8.014,22.017,21]tetracosa-2,4(8),9,14(22),15,17(21)-hexaen-12-ol;hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 389.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.103
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.