Learn More
Chelidamic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16419386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16419386 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16419386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW016349
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Chelidamic acid is a heterocyclic organic acid with a pyran skeleton. Chelidamic acid has good coordination ability with noble metal ions. Chelidamic acid is also one of the most potent inhibitors of glutamate decarboxylase, with a Ki of 33 μM.
Chelidamic acid is a heterocyclic organic acid with a pyran skeleton. Chelidamic acid has good coordination ability with noble metal ions. Chelidamic acid is also one of the most potent inhibitors of glutamate decarboxylase, with a Ki of 33 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chelidamic acid
CAS 138-60-3
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H5NO5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (54.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C=C(C(O)=O)N1)=O)O
Peso molecular (g/mol) 183.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.12
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder