Learn More
Hidrato de ácido quelidámico, 97%
Código de producto. 15512353 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15512353 1 g 1 g
15522353 5 g 5 g
15539463 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15512353 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458870010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 138-60-3 | C7H5NO5 | 183,12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138-60-3
Fórmula molecular C7H5NO5
Peso molecular (g/mol) 183.12
Número MDL MFCD00150943
Clave InChI XTLJJHGQACAZMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chelidamic acid, 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid, 4-oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-2,6-pyridinedicarboxylic acid, chelidamic acid hydrate, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo, 2,6-dicarboxy-4-hydroxypyridine, 1,4-dihydro-4-oxopyridine-2,6-dicarboxylic acid, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-oxo-1,4-dihydro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
PubChem CID 8743
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C=C(N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chelidamic acid hydrate
Punto de fusión 265.0°C to 270.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 4-oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chelidamic acid hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación