Learn More
Hidrato de ácido quelidámico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11320214 1 g 1 g
11330214 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320214 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00782.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 138-60-3 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138-60-3
Fórmula molecular C7H5NO5
Peso molecular (g/mol) 183.12
Número MDL MFCD00150943
Clave InChI XTLJJHGQACAZMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chelidamic acid, 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid, 4-oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-2,6-pyridinedicarboxylic acid, chelidamic acid hydrate, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo, 2,6-dicarboxy-4-hydroxypyridine, 1,4-dihydro-4-oxopyridine-2,6-dicarboxylic acid, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-oxo-1,4-dihydro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
PubChem CID 8743
Nombre IUPAC ácido 4-oxo-1H-piridine-2,6-dicarboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C=C(N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chelidamic acid hydrate
Punto de fusión ∽260°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.12 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%