Learn More
Cloruro de quelaritrina, TRC
Código de producto. 17954165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17954165 25 mg 25 miligramos
17922635 5 mg 5 miligramos
17914475 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17954165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC29188025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3895-92-9
Fórmula molecular C21 H18 N O4 . Cl
Peso molecular (g/mol) 383.82
Sinónimo [1,3]Benzodioxolo[5,6-c]phenanthridinium, 1,2-dimethoxy-12-methyl-, chloride (1:1), Chelerythrine, chloride (6CI,7CI,8CI), [1,3]Benzodioxolo[5,6-c]phenanthridinium, 1,2-dimethoxy-12-methyl-, chloride (9CI), Broussonpapyrine chloride, Chelerythrinium chloride, NSC 646662
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxi-12-metil-[1,3]benzodioxolo[5,6-c]fentridina-12-io; cloruro
SMILES [Cl-].COc1ccc2c(c[n+](C)c3c2ccc4cc5OCOc5cc34)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chelerythrine Chloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-16-13(6-7-17(23-2)21(16)24-3)14-5-4-12-8-18-19(26-11-25-18)9-15(12)20(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.0924