Learn More
Chelerythrine chloride, MedChemExpress
Descripción
Chelerythrine chloride is a potent, cell-permeable inhibitor of protein kinase C, with an IC50 of 660 nM. Chelerythrine chloride inhibits the Bcl-XL-Bak BH3 peptide binding with IC50 of 1.5 μM and displaces Bax from Bcl-XL. Chelerythrine chloride induces apoptosis and autophagy.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chelerythrine chloride |
| CAS | 3895-92-9 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H18ClNO4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 4.35 mg/mL (11.33 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[N+]1=CC2=C(C(OC)=CC=C2C3=C1C4=CC5=C(OCO5)C=C4C=C3)OC.[Cl-] |
| Peso molecular (g/mol) | 383.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.82 |
| Mostrar más |