Learn More
Cloruro de queleritrina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475199 5 mg 5 miligramos
15485199 10 mg 10 miligramos
15495199 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15475199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62906.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3895-92-9 | C21H18ClNO4 | 383.83 g/mol
A natural benzophenanthridine alkaloid. Inhibits protein kinase C. Induces apoptosis in leukemia cells
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Un alcaloide de la benzofenantridina natural.
  • Inhibe la proteína quinasa C.
  • Induce la apoptosis en las células leucémicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3895-92-9
Fórmula molecular C21H18ClNO4
Peso molecular (g/mol) 383.83
Número MDL MFCD00060717
Clave InChI WEEFNMFMNMASJY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo chelerythrine chloride, chelerythrine hydrochloride, chelerythrinechloride, unii-7ic98tz0pz, 1,2-dimethoxy-12-methyl-1,3 dioxolo 4',5':4,5 benzo 1,2-c phenanthridin-12-ium chloride, chelerythrine, chloride, 7ic98tz0pz, 1,2-dimethoxy-n-methyl-1,3-benzodioxolo 5,6c phenanthridinium, 1,2-dimethoxy-12-methyl 1,3 benzodioxolo 5,6-c phenanthridinium chloride
PubChem CID 72311
SMILES [Cl-].COC1=CC=C2C(C=[N+](C)C3=C2C=CC2=CC4=C(OCO4)C=C32)=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chelerythrine chloride
Color Amarillo a naranja
Cantidad 5 mg
Índice Merck 14,2051
Información de solubilidad Soluble in DMSO at 2mg/ml
Nombre IUPAC 17,18-dimethoxy-21-methyl-5,7-dioxa-21-azapentacyclo[11.8.0.0²,¹⁰.0⁴,⁸.0¹⁴,¹⁹]henicosa-1(13),2,4(8),9,11,14,16,18,20-nonaen-21-ium chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.82
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chelerythrine chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dimethoxy-12-methyl[1,3]benzodioxolo[5,6-c]phenanthridinium chloride