Learn More
Biodesign™ Matrices de filtrado BioPrepNylon™
Descripción
BioPrepNylon Produce una filtración rápida a granel a caudales extraordinarios. BioPrepNylon Se coloca sin apretar en un soporte de tamiz para formar un embudo. La muestra se coloca en el embudo, se deja escurrir y se separan las capas del mismo. BioPrepNylon Se presionan suavemente juntos para recoger todo el líquido de extracción.
- Consiste en filamentos de nailon muy finos tejidos en una matriz con poros de 50 micrones.
- Un producto de nailon puro sin detergentes, colorantes ni sales. Se puede utilizar directamente con productos biológicos.
- Como BioPrepNylon No moja, se recuperan cantidades significativamente mayores del líquido de extracción en comparación con cualquier otro método.
- BioPrepNylon No se une a las proteínas, por lo que no se producirá ninguna pérdida de su valiosa muestra.
- Compatible con las sales, tampones y disolventes utilizados en la investigación biológica. Esterilizables en autoclave.
- Extraordinariamente rentable en comparación con otros métodos de filtración a granel. Alta resistencia a la tracción. Se puede lavar y reutilizar repetidamente.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 3 Pk. |
| Tamaño de poro | 50 μm |
| Tipo | Filtro de matriz |
| Material | Nylon |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tamaño (métrico) | 30 x 30 mm |
| Formato | Hoja cuadrada |