Learn More
Hanna Instruments™ Termómetros digitales de control de temperatura
Código de producto. 15379353
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la sonda (métrico):
105 mm
110 mm
Diámetro de la sonda (métrico):
3 mm
3 mm
3,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3.30 GR
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la sonda (métrico) Diámetro de la sonda (métrico) Tamaño de la unidad
15379353 110 mm 3 mm 1 PCS
15350684 - 3,6 mm 3.30 GR
13039322 105 mm 3 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15379353 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI98509
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Termómetro digital con sonda de penetración de acero inoxidable que proporciona mediciones de temperatura de alta precisión en un amplio intervalo de temperaturas sin necesidad de preocuparse por roturas o la condensación.
  • Función de comprobación de calibración única
  • Alta precisión única de ± 0,3 °C entre el rango crítico de - 20 °C a 90 °C
  • Elección de modelos con sonda fija o sonda en cable de 1 m
    • Termómetro de alta precisión con cable de silicona flexible de 1 m (3,3 ’) que conecta el medidor y la sonda de acero inoxidable. 
    • CAL Check™: verifica automáticamente la calibración al inicio
    • Cable de sonda de silicona - 3,3 ’ el cable de silicona mantiene la flexibilidad y el rendimiento
    • Estado °C/°F – seleccionable por el usuario
    • Gran pantalla con amplio intervalo de temperatura ambiental y ángulo de visión.
    • Protección IP 65 resistente al agua
    • Compatible con HACCP: utilizar como herramienta de control en análisis HACCP
    • Sonda de penetración de acero inoxidable AISI 316
    • Apagado automático (seleccione entre 8 minutos y 60 minutos o desactive la función)
    • Uso recomendado en educación, alimentos (almacenamiento, transporte, fabricación, cocina), laboratorio
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AISI 316, compatible con HACCP
Diámetro de la sonda (métrico) 3 mm
Para utilizar con (aplicación) Educación, alimentos (almacenamiento, transporte, fabricación, cocinado), laboratorio
Altura (métrico) 106 mm
Incluye Sonda
Longitud del cable (métrico) 1 m
Longitud de la sonda (métrico) 110 mm
Resolución 0,1 °C
Peso (métrico) 80 g
Tipo de producto Termómetro digital
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +150 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 0,3 °C
Pantalla Digital