Learn More
Lovibond™ Kits de pruebas 2 en 1 de los comparadores Checkit™
Código de producto. 10739104
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
pH de 6,5 a 8,4, 0 a 1 mg/L de Cl2
pH de 6,5 a 8,4, 0 a 4 mg/L de Cl2
pH de 6,5 a 8,4, 0 a 5 mg/L de Br
pH de 6,5 a 8,4
Cu de 0 a 1 mg/l
pH de 6,5 a 8,4
De 0,1 a 2 mg/l de Cl2
Descripción:
Valor de pH
Cloro
Valor de pH
Cloro
Valor pH
Bromo
Valor pH
Cobre
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp Descripción unitSize
10739104 pH de 6,5 a 8,4, 0 a 4 mg/L de Cl2 Valor de pH
Cloro
cada uno
10631613 pH de 6,5 a 8,4
De 0,1 a 2 mg/l de Cl2
Valor de pH
Cloro
cada uno
10739355 pH de 6,5 a 8,4
Cu de 0 a 1 mg/l
Valor pH
Cobre
cada uno
11735458 pH de 6,5 a 8,4, 0 a 1 mg/L de Cl2 Valor de pH
Cloro
cada uno
10193202 pH de 6,5 a 8,4, 0 a 1 mg/L de Cl2 Valor de pH
Cloro
cada uno
10461045 pH de 6,5 a 8,4, 0 a 5 mg/L de Br Valor pH
Bromo
cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10739104 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 147026
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice análisis de agua de una forma rápida y sencilla. Los kits de pruebas 2 en 1 de los comparadores Lovibond Checkit™ son muy precisos e incorporan una escala colorimétrica fácil de usar. Cada kit indica una combinación de pH y otra medición.
  • Fácil manejo y dosificación exacta de reactivos
  • Reactivos en comprimidos con una vida útil mínima garantizada de 5/10 años.
  • Gire la rueda de color de gradiente continuo para obtener una correspondencia de color con la muestra reaccionada.
  • Los discos de color de gradiente continuo impresos proporcionan mediciones precisas sin "extrapolaciones" entre bloques de color separados.
Especificaciones
Descripción Valor de pH
Cloro
temp pH de 6,5 a 8,4, 0 a 4 mg/L de Cl2
Método de prueba Colorimétrico
Tipo Kits de pruebas 2 en 1